Tisk…
3,6-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR300406-1G OR300406-250MG
APOSOR300406-1GEA 10350 CZK
APOSOR300406-1G APOSOR300406-250MG
3,6-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
3,6-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Vzorec: C₆H₃Br₂N₃
MW: 276,916 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22380429
CAS číslo: 1357946-34-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III