Tisk…
1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR300405-1G OR300405-250MG
APOSOR300405-1GEA 20500 CZK
APOSOR300405-1G APOSOR300405-250MG
1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)ethanone
1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)ethanone
Vzorec: C₈H₈BrNO
MW: 214.059 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18261721
CAS číslo: 1211533-25-3