Tisk…
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300404-1G OR300404-250MG
APOSOR300404-1GEA 8700 CZK
APOSOR300404-1G APOSOR300404-250MG
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)ethanone
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)ethanone
Vzorec: C₇H₅BrClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18257815
CAS číslo: 1256808-29-3