Tisk…
4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300400-1G OR300400-250MG
APOSOR300400-1GEA 5430 CZK
APOSOR300400-1G APOSOR300400-250MG
4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Vzorec: C₆H₃BrIN₃
MW: 323,917 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22380433
CAS číslo: 1357946-69-0