Tisk…
3,4-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR300399-1G OR300399-250MG
APOSOR300399-1GEA 10910 CZK
APOSOR300399-1G APOSOR300399-250MG
3,4-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
3,4-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Vzorec: C₆H₃Br₂N₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22380430
CAS číslo: 1357945-30-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III