Tisk…
5-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300398-1G OR300398-250MG
APOSOR300398-1GEA 9820 CZK
APOSOR300398-1G APOSOR300398-250MG
5-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
5-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Vzorec: C₁₁H₁₂BrN₃O
MW: 282.136 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22689759
CAS číslo: 1256957-72-8