2-Bromo-5-methyl-3-(methylthio)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR300396-1G
OR300396-250MG
APOSOR300396-1GEA
7250
CZK
APOSOR300396-1G
APOSOR300396-250MG
2-Bromo-5-methyl-3-(methylthio)pyridine
2-Bromo-5-methyl-3-(methylthio)pyridine
Vzorec:
C₇H₈BrNS MW: 218,114 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD26127742 CAS číslo: 1820649-46-4 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)