Tisk…
(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300395-1G OR300395-250MG OR300395-100MG
APOSOR300395-1GEA 14060 CZK
APOSOR300395-1G APOSOR300395-250MG APOSOR300395-100MG
(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride 95%
(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Vzorec: C₆H₆BrClN₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22689891
CAS číslo: 1416714-02-7