1-(5-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)ethan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(5-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)ethanone
OR300394-1G
OR300394-250MG
APOSOR300394-1GEA
16700
CZK
APOSOR300394-1G
APOSOR300394-250MG
1-(5-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)ethan-1-one
1-(5-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)ethan-1-one
Vzorec:
C₇H₅BrClNO MW: 234,478 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11847348 CAS číslo: 1245915-91-6 |