5-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR300392-1G
OR300392-250MG
APOSOR300392-1GEA
7910
CZK
APOSOR300392-1G
APOSOR300392-250MG
5-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
5-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Vzorec:
C₆H₃ClIN₃ MW: 279.466 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18250844 CAS číslo: 1260666-29-2 |