Tisk…
3-Bromoquinoline-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300389-1G OR300389-250MG
APOSOR300389-1GEA 10750 CZK
APOSOR300389-1G APOSOR300389-250MG
3-Bromoquinoline-5-carboxylic acid
3-Bromoquinoline-5-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20327981
CAS číslo: 1344046-12-3