Tisk…
1-(2-Bromo-5-methylphenyl)ethan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Bromo-5-methylphenyl)ethanone
OR300388-250MG OR300388-500MG
APOSOR300388-250MGEA 1870 CZK
APOSOR300388-250MG APOSOR300388-500MG
1-(2-Bromo-5-methylphenyl)ethan-1-one
1-(2-Bromo-5-methylphenyl)ethan-1-one
Vzorec: C₉H₉BrO
MW: 213.071 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11695376
CAS číslo: 77344-70-8