Tisk…
2-Chloro-5-iodonicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300387-1G OR300387-250MG
APOSOR300387-1GEA 1490 CZK
APOSOR300387-1G APOSOR300387-250MG
2-Chloro-5-iodonicotinonitrile
2-Chloro-5-iodonicotinonitrile
Vzorec: C₆H₂ClIN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909360
CAS číslo: 766515-34-8