Tisk…
(1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-5-yl)boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300384-1G OR300384-250MG
APOSOR300384-1GEA 5530 CZK
APOSOR300384-1G APOSOR300384-250MG
(1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-5-yl)boronic acid
(1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-5-yl)boronic acid
Vzorec: C₁₂H₁₅BN₂O₃
MW: 246.07 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12922966
CAS číslo: 1562245-02-6