Tisk…
7-Bromopyrido[3,4-b]pyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300382-1G OR300382-250MG
APOSOR300382-1GEA 10250 CZK
APOSOR300382-1G APOSOR300382-250MG
7-Bromopyrido[3,4-b]pyrazine
7-Bromopyrido[3,4-b]pyrazine
Vzorec: C₇H₄BrN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22380148
CAS číslo: 1337880-74-6