Tisk…
7-Bromothieno[3,2-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300381-1G OR300381-250MG
APOSOR300381-1GEA 10680 CZK
APOSOR300381-1G APOSOR300381-250MG
7-Bromothieno[3,2-b]pyridine
7-Bromothieno[3,2-b]pyridine
Vzorec: C₇H₄BrNS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18801029
CAS číslo: 603305-89-1