Tisk…
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300379-1G OR300379-250MG
APOSOR300379-1GEA 15640 CZK
APOSOR300379-1G APOSOR300379-250MG
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Vzorec: C₆H₃BrClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14706800
CAS číslo: 1245649-96-0