Tisk…
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300378-1G OR300378-250MG
APOSOR300378-1GEA 8200 CZK
APOSOR300378-1G APOSOR300378-250MG
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Vzorec: C₆H₃BrClN₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13177858
CAS číslo: 245325-30-8