Tisk…
7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300377-1G OR300377-250MG
APOSOR300377-1GEA 12960 CZK
APOSOR300377-1G APOSOR300377-250MG
7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Vzorec: C₆H₃ClIN₃
MW: 279.466 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22380448
CAS číslo: 1357946-98-5