Tisk…
3,5-Dibromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300376-1G OR300376-250MG
APOSOR300376-1GEA 18490 CZK
APOSOR300376-1G APOSOR300376-250MG
3,5-Dibromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
3,5-Dibromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Vzorec: C₆H₃Br₂N₃
MW: 276,916 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20923265
CAS číslo: 1352395-84-6