Tisk…
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300374-1G OR300374-250MG
APOSOR300374-1GEA 9360 CZK
APOSOR300374-1G APOSOR300374-250MG
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Vzorec: C₇H₄BrClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11007847
CAS číslo: 947238-42-8