Tisk…
2-Methoxypyridine-3,4-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300373-1G OR300373-500MG
APOSOR300373-1GEA 14490 CZK
APOSOR300373-1G APOSOR300373-500MG
2-Methoxypyridine-3,4-diamine
2-Methoxypyridine-3,4-diamine
Vzorec: C₆H₉N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10574697
CAS číslo: 33631-04-8