2-Chloroquinoxalin-6-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR300371-1G
OR300371-250MG
APOSOR300371-1GEA
5430
CZK
APOSOR300371-1G
APOSOR300371-250MG
2-Chloroquinoxalin-6-amine
2-Chloroquinoxalin-6-amine
Vzorec:
C₈H₆ClN₃ MW: 179,606 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16628196 CAS číslo: 112928-27-5 |