3-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR300370-1G
OR300370-250MG
APOSOR300370-1GEA
11510
CZK
APOSOR300370-1G
APOSOR300370-250MG
3-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile
3-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile
Vzorec:
C₆H₂BrClN₂ MW: 217.45 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22380416 CAS číslo: 1335052-66-8 |