Tisk…
3-Bromoquinoline-7-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300369-1G OR300369-250MG OR300369-100MG
APOSOR300369-1GEA 28970 CZK
APOSOR300369-1G APOSOR300369-250MG APOSOR300369-100MG
3-Bromoquinoline-7-carboxylic acid
3-Bromoquinoline-7-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20327982
CAS číslo: 1344046-13-4