Tisk…
Methyl 5-bromoquinoline-8-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300366-1G OR300366-250MG
APOSOR300366-1GEA 5790 CZK
APOSOR300366-1G APOSOR300366-250MG
Methyl 5-bromoquinoline-8-carboxylate
Methyl 5-bromoquinoline-8-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈BrNO₂
MW: 266,091 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19703294
CAS číslo: 1445781-45-2