Tisk…
2,7-Dibromoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300365-1G OR300365-250MG
APOSOR300365-1GEA 10150 CZK
APOSOR300365-1G APOSOR300365-250MG
2,7-Dibromoquinoline
2,7-Dibromoquinoline
Vzorec: C₉H₅Br₂N
MW: 286,951 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09261125
CAS číslo: 1334405-59-2