Tisk…
3-Bromoquinolin-5-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300363-1G OR300363-250MG
APOSOR300363-1GEA 4040 CZK
APOSOR300363-1G APOSOR300363-250MG
3-Bromoquinolin-5-amine
3-Bromoquinolin-5-amine
Vzorec: C₉H₇BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20327979
CAS číslo: 116632-57-6