Tisk…
2-Bromo-3-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300362-1G OR300362-250MG
APOSOR300362-1GEA 16340 CZK
APOSOR300362-1G APOSOR300362-250MG
2-Bromo-3-methylquinoline
2-Bromo-3-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₈BrN
MW: 222,081 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03695835
CAS číslo: 35740-86-4