Tisk…
1,6-Naphthyridine-5-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300345-1G OR300345-250MG
APOSOR300345-1GEA 30750 CZK
APOSOR300345-1G APOSOR300345-250MG
1,6-Naphthyridine-5-carbonitrile
1,6-Naphthyridine-5-carbonitrile
Vzorec: C₉H₅N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06762717
CAS číslo: 28694-40-8