Tisk…
(5-Bromo-6-chloropyridin-3-yl)methanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR300318-100MG OR300318-250MG
APOSOR300318-100MGEA 4960 CZK
APOSOR300318-100MG APOSOR300318-250MG
(5-Bromo-6-chloropyridin-3-yl)methanamine
(5-Bromo-6-chloropyridin-3-yl)methanamine
Vzorec: C₆H₆BrClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18257860
CAS číslo: 1211592-59-4
UN: 3259
ADR: 8,III