Tisk…
2-Bromo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-carbazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR300316-100MG OR300316-250MG
APOSOR300316-100MGEA 4600 CZK
APOSOR300316-100MG APOSOR300316-250MG
2-Bromo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-carbazole
2-Bromo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-carbazole
Vzorec: C₁₂H₁₂BrN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00473712
CAS číslo: 78863-99-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III