Tisk…
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300315-100MG OR300315-250MG
APOSOR300315-100MGEA 5100 CZK
APOSOR300315-100MG APOSOR300315-250MG
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
Vzorec: C₁₂H₁₀BrNO
MW: 264.118 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27937964
CAS číslo: 1260493-98-8