Tisk…
7,8-Dihydro-7,7-dimethyl-5H-pyrido[3,2-b]indol-9(6H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300312-100MG OR300312-250MG
APOSOR300312-100MGEA 4630 CZK
APOSOR300312-100MG APOSOR300312-250MG
7,8-Dihydro-7,7-dimethyl-5H-pyrido[3,2-b]indol-9(6H)-one
7,8-Dihydro-7,7-dimethyl-5H-pyrido[3,2-b]indol-9(6H)-one
Vzorec: C₁₃H₁₄N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30490125
CAS číslo: 1595028-26-4