Tisk…
2-Bromo-1H-indole-6-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300308-1G OR300308-250MG
APOSOR300308-1GEA 49260 CZK
APOSOR300308-1G APOSOR300308-250MG
2-Bromo-1H-indole-6-carboxylic acid
2-Bromo-1H-indole-6-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31621098
CAS číslo: 1782429-68-8