Tisk…
tert-Butyl 2-bromo-6,7-dihydrothiazolo[4,5-c]pyridine-5(4H)-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300276-1G OR300276-250MG OR300276-100MG
APOSOR300276-1GEA 10060 CZK
APOSOR300276-1G APOSOR300276-250MG APOSOR300276-100MG
tert-Butyl 2-bromo-6,7-dihydrothiazolo[4,5-c]pyridine-5(4H)-carboxylate 95%
tert-Butyl 2-bromo-6,7-dihydrothiazolo[4,5-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₅BrN₂O₂S
MW: 319,218 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17215781
CAS číslo: 1253654-37-3