Tisk…

1-(Quinolin-8-yl)ethanone

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR300272-1G OR300272-250MG OR300272-5G
APOSOR300272-1GEA 8070 CZK
APOSOR300272-1G APOSOR300272-250MG APOSOR300272-5G
1-(Quinolin-8-yl)ethanone
1-(Quinolin-8-yl)ethanone
Vzorec: C₁₁H₉NO
MW: 171,195 g/mol
Bod varu: 176 °C (12 mm Hg)
Bod tání: 42…45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047620
CAS číslo: 56234-20-9

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR