Tisk…
tert-Butyl 5-formylindoline-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Boc-5-formylindoline
OR300270-1G OR300270-250MG
APOSOR300270-1GEA 8270 CZK
APOSOR300270-1G APOSOR300270-250MG
tert-Butyl 5-formylindoline-1-carboxylate
tert-Butyl 5-formylindoline-1-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12408236
CAS číslo: 879887-32-8