2-Bromo-4,5,6,7-tetrahydro-5-methylthiazolo[4,5-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR300260-100MG
OR300260-250MG
APOSOR300260-100MGEA
16960
CZK
APOSOR300260-100MG
APOSOR300260-250MG
2-Bromo-4,5,6,7-tetrahydro-5-methylthiazolo[4,5-c]pyridine
2-Bromo-4,5,6,7-tetrahydro-5-methylthiazolo[4,5-c]pyridine
Vzorec:
C₇H₉BrN₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22571362 CAS číslo: 1280704-26-8 |