Tisk…
5-Iodo-3-methylpyrazin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300252-1G OR300252-250MG
APOSOR300252-1GEA 13890 CZK
APOSOR300252-1G APOSOR300252-250MG
5-Iodo-3-methylpyrazin-2-amine
5-Iodo-3-methylpyrazin-2-amine
Vzorec: C₅H₆IN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08705772
CAS číslo: 91416-90-9