tert-Butyl 3-bromo-5-methylbenzylcarbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR300247-1G
OR300247-250MG
APOSOR300247-1GEA
17590
CZK
APOSOR300247-1G
APOSOR300247-250MG
tert-Butyl 3-bromo-5-methylbenzylcarbamate
tert-Butyl 3-bromo-5-methylbenzylcarbamate
Vzorec:
C₁₃H₁₈BrNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD30531038 CAS číslo: 1998726-82-1 |