Tisk…
(3-Bromo-5-methylphenyl)methanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300246-1G OR300246-250MG
APOSOR300246-1GEA 10910 CZK
APOSOR300246-1G APOSOR300246-250MG
(3-Bromo-5-methylphenyl)methanamine hydrochloride
(3-Bromo-5-methylphenyl)methanamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀BrN·ClH
MW: 236,537 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28893555
CAS číslo: 1646570-05-9