Tisk…
8-Chloro-6-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300240-1G OR300240-250MG
APOSOR300240-1GEA 7870 CZK
APOSOR300240-1G APOSOR300240-250MG
8-Chloro-6-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine
8-Chloro-6-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine
Vzorec: C₆H₃ClIN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31561275
CAS číslo: 2227272-49-1