Tisk…
3-Phenylpyrazin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300239-1G OR300239-250MG
APOSOR300239-1GEA 7050 CZK
APOSOR300239-1G APOSOR300239-250MG
3-Phenylpyrazin-2-amine
3-Phenylpyrazin-2-amine
Vzorec: C₁₀H₉N₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD05722803
CAS číslo: 41270-67-1