Tisk…
3-Cyclopropylpyrazin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300238-1G OR300238-250MG
APOSOR300238-1GEA 12200 CZK
APOSOR300238-1G APOSOR300238-250MG
3-Cyclopropylpyrazin-2-amine
3-Cyclopropylpyrazin-2-amine
Vzorec: C₇H₉N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19215706
CAS číslo: 1190969-76-6