Tisk…
5-Bromo-3-cyclopropylpyrazin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300237-1G OR300237-250MG
APOSOR300237-1GEA 20470 CZK
APOSOR300237-1G APOSOR300237-250MG
5-Bromo-3-cyclopropylpyrazin-2-amine
5-Bromo-3-cyclopropylpyrazin-2-amine
Vzorec: C₇H₈BrN₃
MW: 214.063 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31556420
CAS číslo: 1845754-43-9