Tisk…
6-Chloro-1,7-naphthyridin-4-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300199-250MG OR300199-1G
APOSOR300199-250MGEA 15110 CZK
APOSOR300199-250MG APOSOR300199-1G
6-Chloro-1,7-naphthyridin-4-ol 95%
6-Chloro-1,7-naphthyridin-4-ol
Vzorec: C₈H₅ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28129182
CAS číslo: 1214241-98-1