Tisk…
3-Iodo-7-methoxy-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300188-1G OR300188-250MG
APOSOR300188-1GEA 11380 CZK
APOSOR300188-1G APOSOR300188-250MG
3-Iodo-7-methoxy-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
3-Iodo-7-methoxy-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Vzorec: C₉H₉IN₂O
MW: 288.085 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31536719
CAS číslo: 1627713-57-8