Tisk…
3-Iodo-7-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300187-1G OR300187-250MG
APOSOR300187-1GEA 9530 CZK
APOSOR300187-1G APOSOR300187-250MG
3-Iodo-7-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
3-Iodo-7-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Vzorec: C₈H₇IN₂O
MW: 274.058 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12963282
CAS číslo: 1190316-96-1