2-Aminoquinazolin-4-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR300186-1G
OR300186-250MG
APOSOR300186-1GEA
5390
CZK
APOSOR300186-1G
APOSOR300186-250MG
2-Aminoquinazolin-4-ol
2-Aminoquinazolin-4-ol
Vzorec:
C₈H₇N₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18378813 CAS číslo: 20198-19-0 |